Learn More
Cysteamine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16490668
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490668 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16490668 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY77591
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cysteamine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 156-57-0
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C2H8ClNS
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme 2-Aminoethanethiol hydrochloride2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (2200.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (440.10 mM)
SMILES SCCN.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 113.61
Poids de la formule 113.61
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research