Learn More
Chlorhydrate de cystéamine (TRC),
Code produit 17931315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17931315 50 mg 50mg
17964565 25 g 25g
17950815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17931315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC99200050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2 H7 N S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 113.61
Synonyme Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Amino-2-mercaptoethane hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Aminoethanthiol hydrochloride, 2-Mercaptoethanamine hydrochloride, 2-Mercaptoethanaminium chloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylammonium chloride, 2-Thioethylamine hydrochloride, CI 9148, CT 2000, Cysteamine chlorohydrate, Cysteamine hydrochloride, Cysteaminium chloride, Cysteinamine hydrochloride, Lynovex, Mercamine hydrochloride, Merkamin hydrochloride, β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Nom IUPAC 2-aminoéthanéthiol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Cysteamine Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Poids de la formule 113.0066