Learn More
Chlorhydrate de cystéamine (TRC),
Code produit 17964565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17964565 25 g 25g
17931315 50 mg 50mg
17950815 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17964565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC99200025G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-57-0
Formule moléculaire C2 H7 N S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 113.61
Synonyme Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (1:1), Ethanethiol, 2-amino-, hydrochloride (8CI,9CI), 1-Amino-2-mercaptoethane hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Aminoethanthiol hydrochloride, 2-Mercaptoethanamine hydrochloride, 2-Mercaptoethanaminium chloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Mercaptoethylammonium chloride, 2-Thioethylamine hydrochloride, CI 9148, CT 2000, Cysteamine chlorohydrate, Cysteamine hydrochloride, Cysteaminium chloride, Cysteinamine hydrochloride, Lynovex, Mercamine hydrochloride, Merkamin hydrochloride, β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Nom IUPAC 2-aminoéthanéthiol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Cysteamine Hydrochloride
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Poids de la formule 113.0066