Learn More
Cytarabine, MedChemExpress
Code produit 16491676
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491676 500 mg
16446246 100 mg
16491359 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491676 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13605
MedChemExpress Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytarabine
Forme physique Powder
CAS 147-94-4
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H13N3O5
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Cytosine β-D-arabinofuranoside Cytosine Arabinoside Ara-C
Informations sur la solubilité H2O : 48 mg/mL (197.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.3 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Poids de la formule 243.22
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research