Learn More
Cytarabine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cytarabine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 243.0855 |
| Pourcentage de pureté | >95% |