Learn More
MedChemExpress Cytidine
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 243.22 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Pureté | 98.78% |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 65-46-3 |
| Synonyme | Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside |