Learn More
MedChemExpress Cytidine
Code produit 16442069
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16442069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442069 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYB0158
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cytidine is a pyrimidine nucleoside and acts as a component of RNA. Cytidine is a precursor of uridine. Cytidine controls neuronal-glial glutamate cycling, affecting cerebral phospholipid metabolism, catecholamine synthesis, and mitochondrial function.
Spécification
Poids moléculaire 243.22 g/mol
Type de produit Natural Products
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Conditions d’expédition Room temperature
Pureté 98.78%
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic)
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 65-46-3
Synonyme Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside