Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique cytidine-5’-diphosphate, 95 %
Product Code. 15496269
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15496269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15496269 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J64234.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Cytidine-5'-diphosphate disodium salt
CAS 54394-90-0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H13N3Na2O11P2
Numéro MDL MFCD00084682
Quantité 1 g
Synonyme CDP disodium salt
Clé InChI ZGDYAAWYYNVXEB-WFIJOQBCSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC disodium 2-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)-5-({[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}methyl)oxolane-3,4-bis(olate)
Poids moléculaire (g/mol) 447.14
CID PubChem 131632379
Poids de la formule 447.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre