Learn More
Cytidine-5-diphosphate sel de sodium, TRC
Code produit 30137569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137569 5 g 5g
30006370 1 g 1g
30004911 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137569 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9983235G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51855-98-2
Formule moléculaire C9H15N3O11P2 . xNa
Poids moléculaire (g/mol) 447.14
Synonyme CDP Sodium Salt
Nom IUPAC disodium ; [[(2R,3S,4R,5R)-(4-amino-2-oxopyrimidine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl] methoxy-oxyoxyphosphoryl] phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H15N3O11P2.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Poids de la formule 425.0001