Learn More
Sel trisodique cytidine-5’-diphosphate, Thermo Scientific™
Code produit. 15446339
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
Code produit. 15446339
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64350.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le sel trisodique de cytidine-5′-diphosphate a été utilisé pour produire un virus de la vaccine qui induit la ribonucléotide réductase dans les cellules des primates.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau, insoluble dans l’éthanol, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34393-59-4
Formule moléculaire C9H12N3Na3O11P2
Poids moléculaire (g/mol) 469.12
Numéro MDL MFCD00065201
Clé InChI JENUKVZGXGULDX-LLWADOMFSA-K
Synonyme cytidine 5'-diphosphate trisodium salt
CID PubChem 131674171
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidino-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolano-2-yl]méthyl-phosphono-hydrogénophosphate ; hydrogène moléculaire ; sodium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine-5'-diphosphate trisodium salt
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,insoluble in ethanol,chloroform and ether.
Poids de la formule 469.12
Forme physique Poudre cristalline