Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de sel de sodium de cytidine-5’-diphosphocholine
Code produit 15456239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456239 10 g 10g
15466239 25 g 25g
15476239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15456239 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64161.09
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Intermédiaire dans la synthèse de la phosphatidylcholine ; également inhibiteur de phospholipase
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate acts as a neuroprotective agent in situations of hypoxia and ischemia. It is used as biosynthetic intermediate of membrane phospholipids. It is a cerebral vasodilator and inhibits PLA2 activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel de sodium cytidine-5′-diphosphocholine agit comme agent neuroprotecteur dans les situations d’hypoxie et d’ischémie. Il est utilisé comme intermédiaire biosynthétique des phospholipides membranaires. Il s’agit d’un vasodilatateur cérébral et inhibe l’activation de la PLA2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33818-15-4
Formule moléculaire C14H25N4NaO11P2
Poids moléculaire (g/mol) 510.31
Numéro MDL MFCD00150508
Clé InChI YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M
Synonyme citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate
CID PubChem 46738085
Nom IUPAC sodium ; phosphate 2-(triméthylazaniumyl)éthylique de [[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]
SMILES [Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Beilstein 4110040
Informations sur la solubilité Soluble in water (100mg/ml).
Poids de la formule 510.31 (Anhydrous)
Forme physique Poudre