Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de sel de sodium de cytidine-5’-diphosphocholine
Description
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate acts as a neuroprotective agent in situations of hypoxia and ischemia. It is used as biosynthetic intermediate of membrane phospholipids. It is a cerebral vasodilator and inhibits PLA2 activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrate de sel de sodium cytidine-5′-diphosphocholine agit comme agent neuroprotecteur dans les situations d’hypoxie et d’ischémie. Il est utilisé comme intermédiaire biosynthétique des phospholipides membranaires. Il s’agit d’un vasodilatateur cérébral et inhibe l’activation de la PLA2.
Solubilité
Soluble dans l’eau (100 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 4110040 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (100mg/ml). |
| Poids de la formule | 510.31 (Anhydrous) |
| Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Política de privacidad.