Learn More
Cytidine 5'-Diphosphocholine, TRC
Code produit 30137477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137477 2.5 g 2.50g
30012368 500 mg 500mg
30005382 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9983132.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 987-78-0
Formule moléculaire C14 H26 N4 O11 P2
Poids moléculaire (g/mol) 488.32
Synonyme Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, Choline, hydroxide, 5'-ester with cytidine 5'-(trihydrogen pyrophosphate), inner salt (8CI), Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, hydroxide, inner salt, Audes, CDP-choline, Cereb, Choline 5'-cytidine diphosphate, Choline cytidine diphosphate, Citicholine, Citicoline, Citidoline, Citifar, Cognizin, Colite, Corenalin, Cyscholin, Cytidine 5'-(choline diphosphate), Cytidine 5'-(cholinyl pyrophosphate), Cytidine 5'-diphosphate choline, Cytidine 5'-diphosphocholine, Cytidine choline diphosphate, Cytidine diphosphate choline, Cytidine diphosphate choline ester, Cytidine diphosphocholine, Cytidine diphosphorylcholine, Cytidoline, Difosfocin, Emicholine F, Ensign, Haocolin, Hornbest, NSC 122002, Neucolis, Nicholin, Nicolin, Niticolin, Reagin, Recofnan, Recognan, Rexort, Sintoclar, Somazina, Somazine, Suncholin
Nom IUPAC [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine-5'-diphosphocholine
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H26N4O11P2/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1
Poids de la formule 488.1073