Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine 5’-monophosphate, 97 %, à partir de levures
Code produit. 13408668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 13408668
Marque: Thermo Scientific Chemicals 449490010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63-37-6 | C9H14N3O8P | 323.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-37-6
Formule moléculaire C9H14N3O8P
Poids moléculaire (g/mol) 323.20
Numéro MDL MFCD00006544
Clé InChI IERHLVCPSMICTF-NHBCCFCANA-N
Synonyme 5'-cytidylic acid, cytidylic acid, cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate, cytidine-5'-monophosphate, 5'-cmp, cytidylate, cytidine 5'-phosphate, cmp nucleotide, cytidine 5'-phosphoric acid
CID PubChem 6131
ChEBI CHEBI:17361
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]dihydrogénophosphate de méthyle
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine 5'-monophosphate
Point de fusion 222°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 323.2
Pourcentage de pureté 97%