Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine 5’-monophosphate, 97 %, à partir de levures
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cytidine 5'-monophosphate |
| Point de fusion | 222°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Poids de la formule | 323.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |