Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5’-monophosphate de cytidine hydraté, 99 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cytidine 5′-monophosphate hydrate |
| Absorbance | 0.41 to 0.49 (A250/A260), 2.03 to 2.17 (A280/A260) |
| Point de fusion | 222.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 5% max. (105°C, 5 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Show More |