Learn More
Cytidine 5'-Monophosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cytidine-5'-monophosphate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 323.0519 |
| Pourcentage de pureté | >95% |