Learn More
Cytidine, TRC
Code produit 30132809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132809 5 g 5g
30004569 50 mg 50mg
30003818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9983005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65-46-3
Formule moléculaire C9 H13 N3 O5
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Synonyme Cytidine, Cytosine, 1-β-D-ribosyl- (6CI), 1-(β-D-Ribofuranosyl)-2-oxo-4-amino-1,2-dihydro-1,3-diazine, 1-β-D-Ribofuranosylcytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 4-Amino-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, Cytosine riboside, NSC 20258, β-D-Ribofuranoside, cytosine-1
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytidine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 243.0855