Learn More
Cytisinicline, MedChemExpress
Code produit. 16413846
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Code produit. 16413846
Marque: Medchem Express HYN0175
MedChemExpress Cytisinicline (Cytisine) is an alkaloid that occurs naturally in several plant genera, such as Laburnum and Cytisus. Cytisinicline (Cytisine) is a partial agonist of α4β2 nAChRs, and partial to full agonist at β4 containing receptors and α7 receptors. Has been used medically to help with smoking cessation.
Cytisinicline (Cytisine) is an alkaloid that occurs naturally in several plant genera, such as Laburnum and Cytisus. Cytisinicline (Cytisine) is a partial agonist of α4β2 nAChRs, and partial to full agonist at β4 containing receptors and α7 receptors. Has been used medically to help with smoking cessation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytisinicline
CAS 485-35-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H14N2O
Quantité 25 mg
Synonyme Cytisine Sophorine Baptitoxine
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (657.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C[C@@]2([H])C[C@]3([H])CNC2)C3=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.