Learn More
Cytiva Cytiva Mélange d'enzymes de dissociation B - Foie
Code produit 31703022 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Lyophilisé
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
31703022 Lyophilisé 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31703022 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 29751004
 Article restreint
En stock
Mélanges enzymatiques pour tissus hépatiques optimisés pour la dissociation manuelle et semi-automatisée dans les flux de travail unicellulaires.
  • Les mélanges enzymatiques de dissociation (réservés à la recherche) pour le foie sont des kits destinés à la dissociation des tissus hépatiques dans les protocoles de préparation d'échantillons monocellulaires.
  • Les kits ont été optimisés pour une utilisation avec des techniques de désagrégation tissulaire manuelles et semi-automatisées.
  • Travaillez efficacement à 37 °C
  • Amélioration de la viabilité des cellules individuelles et réduction de l'agrégation cellulaire
  • Solution prête à l'emploi pour le tissu hépatique - Optimisée pour la dissociation des différents segments fonctionnels dans chaque tissu
  • Optimisé pour une utilisation avec les techniques manuelles de désagrégation tissulaire et les techniques semi-automatisées, y compris la VIA Extractor™ désagrégateur tissulaire
  • Le mélange enzymatique B (pour le foie) est recommandé à une température °de 37 °C, le foie étant très sensible au froid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Lyophilisé
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Stérilité Non stérile
Avec additifs Néant
Sans additif Néant