Learn More
Invitrogen™ Échantillonneur automatique CytKick™
Code produit 16545890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16545890 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16545890 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42901
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’échantillonneur automatique CytKick est destiné au cytomètre à focalisation acoustique Attune NxT.
Caractéristiques de l’échantillonneur automatique CytKick :
• Fiable : une sonde intelligente réduit l’encrassement et le transfert (0,5 %) et empêche les dommages à l’instrument
• Mélange par aspiration : le mélange de l’échantillon par aspiration plutôt que par agitation assure l’homogénéité de l’échantillon et maintient la viabilité cellulaire
• Transition facile : aucun démontage, aucun QC supplémentaire, aucun redémarrage nécessaire pour la conversion entre plaques et tubes
• Compatibilité maximale : plaques à 96 et 384 puits (standards et profondes)
• Nettoyage automatique : effectue un nettoyage automatisé lorsque l’instrument est en cours d’arrêt
Fiable
L’échantillonneur automatique CytKick a été conçu pour minimiser le temps d’arrêt du système. Les appareils d’échantillonnage automatisés sont souvent perturbés par l’encrassement ou des plantages de la sonde. La sonde intelligente, d’un diamètre de 200 microns supérieur à la plupart des sondes disponibles dans l’industrie, limite les situations d’encrassement.
Pour éviter les plantages, qui peuvent occasionner un remplacement coûteux de la sonde, l’échantillonneur automatique CytKick effectue automatiquement l’étalonnage de la sonde afin d’assurer son positionnement uniforme dans chaque puits. L’étalonnage automatique vérifie le bon fonctionnement de la sonde, réduit la variabilité de son positionnement sur la durée afin d’éviter les défaillances pendant le traitement des plaques, et améliore la fiabilité pendant toute la durée de vie du système. L’étalonnage automatique de la sonde permet également à l’échantillonneur automatique d’être facilement déplacé, de sorte qu’il puisse être partagé entre plusieurs instruments.
Compatibilité maximale
L’échantillonneur automatique CytKick permet d’utiliser de nombreux formats de plaques différents, notamment des plaques à 96, 384 puits et Deepwell. En outre, l’échantillonneur automatique CytKick lance des procédures de nettoyage automatisées lorsque l’instrument s’éteint pour garantir une maintenance correcte avec peu d’interaction de l’utilisateur.
Mélange par aspiration
Contrairement à d’autres chargeurs de plaques qui mélangent des échantillons par agitation, ce qui peut ne pas garantir l’homogénéité de l’échantillon, l’échantillonneur automatique CytKick mélange les échantillons par aspiration et agitation, permettant ainsi un mélange uniforme tout en préservant la viabilité de l’échantillon et en produisant des données cohérentes avec les CV inférieures à 10 % sur la plaque.
Facilité de transition
Pour maintenir la flexibilité du système, la sonde manuelle d’échantillons est toujours accessible même lorsque le chargeur est présent, et la permutation entre les tubes et les plaques est détectée par le logiciel et ne nécessite pas d’intervention supplémentaire de la part de l’utilisateur.
Simplicité d’utilisation
Le logiciel et l’instrument ont été pensés dans un souci de facilité d’utilisation pour le client. L’échantillonneur automatique CytKick dispose de flacons de liquides avec capteurs qui informent l’utilisateur lorsque les liquides doivent être remplacés. Les voyants lumineux et systèmes d’avertissement de l’échantillonneur automatique ont été conçus pour s’assurer qu’un utilisateur qui s’est éloigné du système peut facilement voir l’état du système à tout moment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Attune
Contenu et stockage
  • 1 échantillonneur automatique CytKick
  • 1 kit d’installation
  • 1x 10/bte plaques à 96 puits
Quantité Unité
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Échantillonneur automatique