Learn More
Invitrogen™ Kit de mise à niveau pour échantillonneur automatique CytKick™ Max
Code produit 17112534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17112534 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17112534 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A43045
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Permet la mise à niveau d’un échantillonneur automatique CytKick vers un échantillonneur automatique CytKick Max
  • Le kit mise à niveau de l’échantillonneur automatique CytKick Max permet l’évolution technologique d’un échantillonneur automatique CytKick vers un échantillonneur automatique CytKick Max.
  • La mise à niveau est effectuée par un technicien de maintenance ou un spécialiste des applications sur site et offre les fonctions suivantes : des temps de plaque plus rapides (22 minutes pour une plaque à 96 puits ou 88 minutes pour une plaque à 384 puits) avec un mode boost, des définitions de plaque personnalisées définissables par l’utilisateur permettant l’utilisation de toutes les plaques conformes à la norme ANSI, une protection contre l’évaporation avec des couvercles en feuille de métal, une acquisition automatisée d’échantillons de tubes pour tubes Eppendorf de 1,5 et 2,0 ml et une capacité de refroidissement passif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits CytKick
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Kit de mise à niveau pour échantillonneur automatique