Learn More
Invitrogen™ Adaptateur de refroidissement étendu CytKick™ Max
Code produit 16526900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 adaptateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16526900 1 adaptateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16526900 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 100063482
Expédition estimée: 11-12-2026
L’adaptateur de refroidissement étendu CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune
  • L’adaptateur de refroidissement étendu CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune.
  • Ce bloc de refroidissement maintient les échantillons à une température comprise entre 2 et 15°C pendant 95 à 100 minutes pendant qu’ils sont analysés sur l’instrument.
  • L’adaptateur de refroidissement est amené à température en le plaçant dans un réfrigérateur pendant la nuit ou dans un congélateur pendant au moins deux heures avant utilisation.
  • Si cette durée de refroidissement plus longue n’est pas nécessaire, reportez-vous à l’adaptateur de refroidissement universel CytKick Max, qui refroidit les échantillons pendant ∼ 65 minutes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits CytKick
Quantité 1 adaptateur
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Adaptateur de refroidissement