Learn More
Invitrogen™ Portoir de refroidissement pour tubes à essai CytKick™ Max
Code produit 16636264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 portoir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16636264 1 portoir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16636264 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 100076823
Expédition estimée: 07-12-2026
Le portoir de refroidissement pour tubes à essai CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune
  • Le portoir de refroidissement pour tubes à essai CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune.
  • Il permet l’absorption d’échantillons à partir de 16 tubes Eppendorf de 1,5 et 2,0 ml sans avoir à retirer les bouchons. Ce portoir de refroidissement maintient les échantillons à une température comprise entre 2 et 15°C pendant 108 à 120 minutes pendant qu’ils sont analysés sur l’instrument.
  • Le portoir est réfrigéré en le plaçant dans un réfrigérateur pendant la nuit avant utilisation
  • Pour trouver une version de refroidissement de ce portoir, veuillez consulter le portoir pour tubes à essai CytKick Max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits CytKick
Quantité 1 portoir
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Portoir de refroidissement pour tubes à essai