Learn More
Invitrogen™ Portoir pour tubes à essai CytKick™ Max
Product Code. 16536900
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 portoir
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16536900 1 portoir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16536900 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 100064241
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le portoir pour tubes à essai CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune
  • Le portoir pour tubes à essai CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune.
  • Il permet l’absorption d’échantillons à partir de 24 tubes Eppendorf de 1,5 et 2,0 ml sans avoir à retirer les bouchons.
  • Pour trouver une version de refroidissement de ce portoir, veuillez consulter le portoir de refroidissement pour tubes à essai CytKick Max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gamme de produits CytKick
Quantité 1 portoir
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Portoir pour tubes à essai