Learn More
Invitrogen™ Adaptateur de refroidissement universel CytKick™ Max
Code produit 17188485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 adaptateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17188485 1 adaptateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17188485 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 100081492
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
L’adaptateur de refroidissement universel CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune
  • L’adaptateur de refroidissement universel CytKick Max est conçu pour être utilisé avec l’échantillonneur automatique CytKick Max et le cytomètre à focalisation acoustique Attune.
  • Ce bloc de refroidissement maintient les échantillons à une température comprise entre 2 et 15°C pendant ∼ 65 minutes pendant qu’ils sont analysés sur l’instrument.
  • L’adaptateur de refroidissement est amené à température en le plaçant dans un réfrigérateur pendant la nuit ou dans un congélateur pendant au moins deux heures avant utilisation.
  • Si vous cherchez une durée de refroidissement plus long (95 à 100 minutes), reportez-vous à l’adaptateur de refroidissement étendu CytKick Max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits CytKick
Quantité 1 adaptateur
Conditions d’expédition Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Type de produit Adaptateur de refroidissement