Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasine B
Code produit 10666784 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10666784 25 mg Flacon en verre 25mg
10174900 1 mg Flacon en verre 1mg
10723041 5 mg Flacon en verre 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666784 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228090250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cytochalasin B, CAS# 14930-96-2, also known as phomin, is an organic heterotricyclic compound that is a cell-permeable mycotoxin with potent activity to inhibit cytoplasmic division.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La cytochalasine B est une toxine / mycotoxine fongique perméable aux cellules considérée comme un inhibiteur de la division cytoplasmique en bloquant la formation de microfilaments contractiles
Applications
• La cytochalasine B peut inhiber l’agrégation plaquettaire et la polymérisation de l’actine
• La cytochalasine B est couramment utilisée dans les études sur la cytocinèse en raison de sa capacité à agir comme inhibiteur
• Elle est utilisée pour caractériser certaines des propriétés de polymérisation de l’actine
• Ce composé peut également induire la fragmentation de l’ADN, inhiber la division cellulaire et inhiber le transport du glucose, entre autres procédés moléculaires
• Elle pourrait être utilisée comme sonde pour les deux systèmes de transport de l’hexose dans les myoblastes L6 de rat
• La cytochalasine B est couramment utilisée dans les études de transporteurs de glucose (GLUT)
• Elle peut être utilisée dans les protocoles de dosage de micronoyau in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14930-96-2
Formule moléculaire C29H37NO5
Poids moléculaire (g/mol) 479.62
Numéro MDL MFCD00077704
Clé InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
CID PubChem 44634701
Nom IUPAC 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-diméthyle-14-méthylidène-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotétradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytochalasin B
Point de fusion 218.0°C to 223.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Merck Index 15, 2787
Conditions de rotation spécifiques +89.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique + 89.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c)
Poids de la formule 479.6
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytochalasin B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P350-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.