Learn More
Cytochalasine B, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15456849
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15456849 5 mg 5mg
15466849 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15456849 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J65342.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agent perturbateur de l’actine
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cytochalasine B est utilisée pour caractériser certaines des propriétés de polymérisation de l’actine et dans des études sur la cytokinèse. Sonde pour les deux systèmes de transport des hexoses dans les myoblastes L6 de rat. Et induit la fragmentation de l’ADN, inhibe la division cellulaire et perturbe de nombreux processus cellulaires. Inhibe le transport du glucose.
Solubilité
Librement soluble dans le DMF, le DMSO ou l’éthanol à température ambiante
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14930-96-2
Formule moléculaire C29H37NO5
Poids moléculaire (g/mol) 479.62
Numéro MDL MFCD00077704
Clé InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
CID PubChem 44634701
Nom IUPAC 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-diméthyle-14-méthylidène-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotétradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Cytochalasin B
Point de fusion 218°C to 221°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Quantité 5 mg
Numéro UN UN1544
Beilstein 1096207
Merck Index 14,2790
Informations sur la solubilité Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature
Poids de la formule 479.61
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cytochalasin B
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cytochalasin B