Learn More
Cytochalasine B, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La cytochalasine B est utilisée pour caractériser certaines des propriétés de polymérisation de l’actine et dans des études sur la cytokinèse. Sonde pour les deux systèmes de transport des hexoses dans les myoblastes L6 de rat. Et induit la fragmentation de l’ADN, inhibe la division cellulaire et perturbe de nombreux processus cellulaires. Inhibe le transport du glucose.
Solubilité
Librement soluble dans le DMF, le DMSO ou l’éthanol à température ambiante
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cytochalasin B |
| Point de fusion | 218°C to 221°C |
| Couleur | Blanc |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 10 mg |
| Numéro UN | UN1544 |
| Beilstein | 1096207 |
| Merck Index | 14,2790 |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature |
| Poids de la formule | 479.61 |
| Afficher plus |