Learn More
Invitrogen™ Cytochalasin D
Code produit 10707683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10707683 1 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10707683 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PHZ1063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    200.65€ / 1mg
    Économisez 26.35€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La cytochalasine D est une toxine fongique perméable aux cellules qui se lie à l’extrémité cannelée des filaments d’actine inhibant à la fois l’association et la dissociation des sous-unités.
La cytochalasine D est une toxine fongique perméable aux cellules qui se lie à l’extrémité cannelée des filaments d’actine inhibant à la fois l’association et la dissociation des sous-unités. Ce composé provoque la perturbation des filaments d’actine et l’inhibition de la polymérisation de l’actine.
Format / Formulation : Lyophilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5°C à -30°C).
Identification génétique (Entrez) 60
Conditions d’expédition Glace carbonique
Inhibition spécifique ou cible Actine
Stérilité Non stérile
Quantité 1 mg
Type de produit Cytochalasine D
Propriétés des inhibiteurs Chimique
Poids moléculaire 507,6
Inhibiteurs Inhibiteur du cytosquelette
Forme Pleine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CYTOCHALASIN D INHIBITOR
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.