Learn More
Cytochalasine D 98,2 %, MP Biomedicals™
Code produit 11482162 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482162 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11482162 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215077101
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 22144-77-0
Formule moléculaire C30H37NO6
Poids moléculaire (g/mol) 507.627
Clé InChI SDZRWUKZFQQKKV-DKLHZCHASA-N
Synonyme cytochalasin d
CID PubChem 131668624
SMILES CC1CC=CC2C(C(=C)C(C3C2(C(C=CC(C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)NC3CC4=CC=CC=C4)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytochalasin D
Note relative au nom For HPLC analysis
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.982
Quantité 1 mg
Poids de la formule 507.6
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytochalasin D
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H300+H310+H330-Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.