Learn More
Descrizione
Cytochrome c Monoclonal specifically detects Cytochrome c in Amphibian/Canine/Drosophila/Equine/Human/Mouse/Pigeon/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | Cytochrome c |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CYCS/3128R |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?