Learn More
Cytiva Microporteurs Cytodex 1 Gamma
Code produit p-7084215 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 g
300 g
3 kg
Conditionnement:
300g
30g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15727207 300 g 300g
15717207 30 g 30g
15737207 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15727207 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17548702
Microporteur pour une utilisation générale sous forme de poudre sèche stérilisée.
  • Cytodex 1 Gamma est conçu en remplaçant une matrice dextrane réticulée par des groupes de N, N-diéthylaminoéthyle (DEAE) chargés positivement répartis sur l’ensemble de la matrice.
  • Poids sec des microporteurs : 4,3 × 106
  • Poids sec de la surface : 0,44 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Les applications comprennent la production de grandes quantités de cellules, de virus et de produits de cellules recombinantes (par ex., interféron, enzymes, acides nucléiques, hormones), les études portant sur l’adhérence cellulaire, la différenciation et la fonction des cellules, les systèmes de culture de colonne de perfusion, les études de microscopie, la récolte de cellules mitotiques, l’isolement de cellules, les études membranaires, le stockage et le transport de cellules, les dosages impliquant le transfert de cellules et les études portant sur l’absorption de composés marqués
Quantité 300 g