Learn More
Cytiva Microporteurs Cytodex 3 Gamma
Code produit 15767207 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 g
300 g
3 kg
Conditionnement:
300g
30g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15767207 3 kg 3kg
15747207 30 g 30g
15757207 300 g 300g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15767207 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17548803
 Article restreint
Expédition estimée: 26-05-2027
Microporteur de choix pour les cellules difficiles à cultiver in vitro, en particulier pour les cellules présentant une morphologie épithéliale.
  • Cytodex 3 Gamma est conçu par couplage chimique d’une fine couche de collagène porcin de type 1 dénaturé à la matrice de dextran réticulée.
  • Comme la couche de surface de collagène peut être digérée par une variété d’enzymes protéolytiques, la récolte de ces cellules à partir des microporteurs peut être effectuée avec une viabilité cellulaire élevée et une intégrité membranaire maintenues.
  • Cette caractéristique du Cytodex 3 Gamma est bénéfique pour le développement de protocoles de sous-culture en série permettant d’augmenter les volumes de culture.
  • Les applications comprennent la production de grandes quantités de cellules, de virus et de produits de cellules recombinantes (par ex., interféron, enzymes, acides nucléiques, hormones), les études portant sur l’adhérence cellulaire, la différenciation et la fonction des cellules, les systèmes de culture de colonne de perfusion, les études de microscopie, la récolte de cellules mitotiques, l’isolement de cellules, les études membranaires, le stockage et le transport de cellules, les dosages impliquant le transfert de cellules et les études portant sur l’absorption de composés marqués
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Production de grandes quantités de cellules, de virus et de produits cellulaires recombinants, études sur l’adhésion, la différenciation et la fonction cellulaires
Quantité 3 kg