Learn More
BTX™ Cuvette d'électroporation CytoGo™ testée pour la charge microbienne
Description
Grâce aux cuvettes d'électroporation traçables BTX Cuvettes Plus CytoGo, vous pouvez faire progresser la recherche et le développement thérapeutiques ainsi que la production en toute confiance, en garantissant la cohérence, la conformité et la reproductibilité à chaque étape.
- Disponibles en formats de 1 mm, 2 mm et 4 mm d'écartement pour permettre des conditions d'électroporation contrôlées et reproductibles sur une large gamme de types de cellules pertinentes pour la thérapie cellulaire
- Conçues pour supporter des intensités de champ électrique allant jusqu'à 25 kV/cm
- Chaque cuvette est stérile, à usage unique et testée pour les cytotoxines et les endotoxines
- Un code QR sur chaque cuvette permet la traçabilité de chaque expérience d'électroporation
Disponibles en paquet de 50, les cuvettes Cuvettes Plus CytoGo offrent une traçabilité complète des matières premières, des lots de fabrication et de stérilisation, et sont testées pour garantir de faibles niveaux de cytotoxicité et d'endotoxines, ce qui permet une mise à l'échelle fiable du développement à la production
Spécification
Spécification
| Stérilité | Sterile |
| Type | Electroporation Cuvette |
| Jetable | Single-use |
| Capacité (métrique) | 20 to 90 μL |
| Matériau | Polycarbonate, Polished Aluminum |
| Quantité | 50 Pk. |
| Largeur (métrique) de l’écart | 1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Electroporator |
| À utiliser avec (application) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |