Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor 384 well Panel, 45plex
Code produit 17296573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
384 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17296573 384 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17296573 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPXTL45012171901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30800.00€
    23716.00€ / 384 tests
    Économisez 7084.00€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Permet l’étude de la fonction immunitaire en analysant 45 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide des instruments Luminex FLEXMAP 3D et INTELLIFLEX
  • Le panel de convenance de cytokine / chimiokine / facteur de croissance humain 45-Plex ProcartaPlex, à 384 puits (microbilles lyophilisées), permet d’étudier la fonction immunitaire en analysant 45 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide des instruments Luminex FLEXMAP 3D et INTELLIFLEX. La plaque à fond plat de 384 puits contient des microbilles Luminex lyophilisées prêtes à l’emploi pour moins d’étapes de pipetage, moins de temps pour obtenir le résultat et une intégration harmonieuse dans les flux de travail.
  • Les panels préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panels ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
  • Th1/Th2 : GM-CSF [44], IFN gamma [43], IL-1 bêta [18], IL-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 [27], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-18 [66], TNF alpha [45]
  • h9 / Th17 / Th22 / Treg : IL-9 [52], IL-10 [28], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14]
  • Cytokines inflammatoires : IFN alpha [48], IL-1 alpha [62], IL-1RA [38], IL-7 [26], IL-15 [65], IL-31 [37], TNF bêta [54]
  • Chimiokines : Éotaxine (CCL11) [33], GRO alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 bêta (CCL4) [47], RANTES (CCL5) [42], SDF-1 alpha [13]
  • Facteurs de croissance : BDNF [57], EGF [56], FGF-2 [75], HGF [46], NGF bêta [55], PDGF-BB [77], PlGF-1 [29], SCF [39], VEGF-A [78], VEGF-D [53]
  • Les immunodosages ProcartaPlex à 384 puits sont basés sur les principes d’un ELISA Sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les protéines cibles à l’aide des instruments Luminex FLEXMAP 3D et INTELLIFLEX. Les dosages multiplex ProcartaPlex à 384 puits nécessitent jusqu’à 6,3 µl de plasma ou de sérum, ou 12,5 µl de surnageant de culture cellulaire/ Les résultats analysés sont disponibles après seulement quatre heures.
  • Plaques à fond plat de 384 puits avec microbilles Luminex lyophilisées prêtes à l’emploi pour moins d’étapes de pipetage, moins de temps pour obtenir le résultat et une intégration harmonieuse dans les flux de travail
  • Résultats reproductibles et fiables — validés comme panel au standard le plus élevé de l’industrie et incluant les tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
  • Plus de résultats par échantillon— mesurer plusieurs cibles protéiques simultanément dans un seul échantillon de 6,3–12,5 µl
  • Plateforme de multiplexage hautement référencée pour la détection et la quantification des protéines par la technologie Luminex bien établie
  • Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage de plusieurs analytes) pour la détection et la quantification simultanées de 80 cibles protéiques maximum dans un seul échantillon de 6,3–12,5 µl à partir de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
  • Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex à 384 puits sont colorées en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges pour créer des signatures spécifiques qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex. ; FLEXMAP 3D et INTELLIFLEX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage à 384 puits ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d’une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
  • La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et ELISA est que l’anticorps de capture dans le dosage ProcartaPlex est conjugué à une bille et n’est pas bien adsorbé sur la microplaque, de sorte que les réactifs du dosage ProcartaPlex flottent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 384 dosages
Espèces Humaine
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) FLEXMAP 3 D™ INTELLIFLEX™
Coefficient de variation inter-dosage Moins de 15%
Coefficient de variation intra-dosage Moins de 15 %
Multiplex, taille Plex n° 45
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Surnageants de culture cellulaire, plasma, sérum, Plasma, Serum
Volume d’échantillon Sérum, plasma :6,3 μl ; CCS :12,5 μl
Contenu et stockage
• Human Standard Mix A (lyophilized)
• Human Standard Mix B (lyophilized)
• Human Standard Mix C (lyophilized)
• 384-well plate with lyophilized Capture Bead Mix (1X)
• Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• Human Control-High A
• Human Control-Low A
• Human Control-High B
• Human Control-Low B
• Human Control-High C
• Human Control-Low C
• Reading Buffer (1X)
• Wash Buffer (10X)
• Streptavidin-PE (1X)
• Universal Assay Buffer (1X)
• 8-tube strip
• Adhesive film
Store at 2°C to 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Cytokines, Chemokines, Growth Factors