Learn More
Invitrogen™ Panneau ProcartaPlex™ 21-Plex pour choc cytokinique humain
Code produit 17198895
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17198895 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17198895 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX21015850901
Permet d’explorer la fonction immunitaire dans l’hyperinflammation en analysant 21 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
Le panneau Human Cytokine Storm 21-Plex ProcartaPlex permet l’exploration de la fonction immunitaire lors d’hyper inflammation en analysant 21 cibles protéiques dans un seul puit à l’aide de la technologie Luminex xMAP. Le système immunitaire s’auto-régule et revient à son état de veille une fois l’infection résolue. Lorsque la réponse immunitaire ne s’arrête pas, une surproduction de cytokines inflammatoires se produit et provoque des dommages systémiques aux cellules hôtes. Les maladies infectieuses associées à un système immunitaire hyper réactif peuvent être causées par des agents pathogènes, tels que des bactéries (p. ex., syndrome de choc toxique (SCT)) et des virus (p. ex., grippe, virus Epstein-Barr, SARS et SARS-COV-2).
Le panneau est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale. Il ne peut pas être associé à des simplexes ou à d’autres panneaux.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin). Consultez notre page d’dosages immunologiques ProcartaPlex pour plus d’informations et de produits disponibles.
Liste de cibles [région de microbille] : G-CSF (CSF-3) [42], GM-CSF [44], IFN alpha [48], IFN gamma [43], IL-1 bêta [18], Il-2 [19], IL-4 [20], IL-5 [21], IL-6 [25], IL-8 (CXCL8) [27], Il-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-18 [66], IP-10 (CXCL10) [22], MCP-1 (CCL2) [51], MIP-1 alpha (CCL3) [12], MIP-1 bêta (CCL4) [47], TNF alpha [45], TNF bêta [54]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunoessais ProcartaPlex sont basés sur les principes d’ELISA en sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 μl de plasma ou de sérum, ou 50 μl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Résultats reproductibles et fiables—validés en panneau selon la norme la plus élevée de l’industrie, y compris les tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
Plus de résultats par échantillon—mesurez simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25–50 μl
Technologie Luminex largement utiliséeplateforme de multiplexage la plus référencée, pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de jusqu’à 80 cibles protéiques dans un seul échantillon de 25–50 μl—dans le plasma, le sérum, le surnageant de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microsphères superparamagnétiques Luminex MagPlex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et infrarouges pour créer 100 signatures uniques qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (systèmes Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d’une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille magnétique et n’est pas absorbé au puits de la microplaque, de sorte que les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin). Consultez la page thermofisher.com/procartaplex pour plus d’informations et pour les produits disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Reportez-vous à la documentation du produit
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Coefficient de variation inter-dosage Moins de 15%
Coefficient de variation intra-dosage Moins de 15 %
Multiplex, taille Plex n° 21
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma :25 μL ; CCS :50 μl
Contenu et stockage
• 2 vials Human Standard Mix A (lyophilized)
• 2 vials Human Standard Mix B (lyophilized)
• 2 vials Human Standard Mix E (lyophilized)
• 1 vial Capture Bead Mix (1X)
• 1 vial Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 1 bottle Reading Buffer (1X)
• 1 bottle Wash Buffer (10X)
• 1 bottle Streptavidin-PE (1X)
• 1 bottle Universal Assay Buffer (1X)
• 8-tube strip
• Adhesive film
• Flat bottom 96-well plate, black
Store at 2°C to 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Cytokines