Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur trois gaz Cytoperm™ 2, 220 L, acier inox électropoli
Code produit 10331002 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contrôle de l’oxygène:
3 à 90%
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contrôle de l’oxygène Conditionnement
10331002 3 à 90% 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10331002 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51011660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79570.00€
    72217.04€ / 1 pièces
    Économisez 7352.96€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-06-2027
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage d’O2 (concentration en oxygène) : 3 à 90% ; Plage de températures : Température ambiante + +5°C jusqu’à 50°C
Manipulez facilement vos échantillons sensibles ou matières infectieuses tout en optimisant la sécurité et la protection contre la contamination grâce à l’incubateur à gaz CO2 Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2.
Caractéristiques principales :
  • Cytoperm 2 contrôle la température, la teneur en CO2 et les niveaux d’humidité relative
  • Désinfection pratique à l'air chaud à 180 °C sans avoir à retirer les fixations ou les capteurs
  • Réservoir d'eau externe—pas d'eau stagnante à l'intérieur, protection efficace contre la contamination
  • Système de chauffage à jaquette d’air maintenant des températures constantes et stables sur toutes les surfaces intérieures
  • Six portes en verre étanches indépendantes pour minimiser les variations d’atmosphère pendant l’ouverture, réduisant considérablement les durées de récupération et le risque de contamination
  • Barrière antigerme pyrolytique unique pour stériliser l’eau d’humidité externe avant l’introduction dans la chambre de culture
  • Contrôle et affichage complets de l’humidité
  • Surveillance constante des paramètres environnementaux
  • Capteur de CO2 de conductivité thermique (CT) pour une stabilité et une fiabilité excellentes à long terme
Compatibles avec :
  • Châssis, hauteur 300 mm (50031348)
  • Châssis, hauteur 780mm (50029597)
  • Support pour l’empilage de deux unités (50053628)
  • Étagère supplémentaire en acier inoxydable, demi-largeur y compris deux supports d’étagères (50029943)
  • Système de surveillance du gaz avec signal sonore, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
  • Régulateur de pression du CO2 (03429937)
  • Régulateur de pression du N2 (03429942)
  • Régulateur de pression de l’O2 (03429943)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 7,7 ft3
Sorties de données RS232
Description Incubateur unique tri-gaz 220 L, 3 à 90 %
Capacité (métrique) 220 L
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Plage de concentration en O2 3 à 90%
Contrôle de l’oxygène 3 à 90%
Humidité relative 90%, contrôlable
Plage de températures (métrique) Température ambiante + +5°C jusqu’à 50°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir d’humidité externe
Dimensions (P x l x H) intérieures 26,3 x 23,1 x 23 po (66,9 x 60,7 x 58,8 cm)
Dimensions (L x l x H) 33,7 x 36,2 x 30,5 po (58,5 x 60,7 x 66,9 cm)
Poids (impériale) 235 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V