Learn More
Beschreibung
Les microporteurs macroporeux Cytopore1 sont principalement conçus pour être utilisés dans les systèmes de culture en suspension pour la croissance de cellules d’ovaires de hamster chinois (CHO) recombinantes adhérentes (CHO), et la production de protéines recombinantes. Microporteurs macroporeux Cytopore pour la culture cellulaire de Cytiva. La culture des microporteurs est une technique qui permet la culture à haut rendement des cellules dépendantes de l’ancrage. Les microporteurs Cytopore sont macroporeux, ce qui permet aux cellules de croître dans D3 et de fournir une surface encore plus grande par volume pour améliorer cette technique de culture à rendement déjà élevé. Les microporteurs sont chargés positivement en raison des groupes DEAE couplés à la matrice de cellulose et ont une distribution très précise de la taille des particules et de la structure de réseau, où le ratio surface/matériau des particules est supérieur à 95 sur 1. La structure du réseau permet d’observer de près les cellules colorées pendant leur développement à l’intérieur des microporteurs.
- La structure macroporeuse des microporteurs Cytopore favorise la croissance cellulaire dans les microbilles, tandis que les micropores offrent une disponibilité nutritive maximale.
- Les caractéristiques de Cytopore permettent la croissance des cellules qui nécessitent des taux de recirculation élevés et une haute disponibilité des nutriments.
- Optimisé pour la croissance de r-CHO dans les récipients de culture agités mais s’applique aux lignées de cellules nécessitant une charge de surface similaire.
- Transparent pour un examen microscopique facile des cellules attachées.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Microsupports Cytopore 1 |
| À utiliser avec (application) | Optimisé pour la croissance de r-CHO dans les récipients de culture agités, mais s’applique aussi aux lignées cellulaires nécessitant une charge de surface similaire |
| Traitement de surface | Échangeur de DEAE hydrophile, charge positive |
| Matériau | Cellulose de coton réticulée |
| Taille des particules (métrique) | 230 μm, sphérique |
| Quantité | 20 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?