Learn More
Cytiva Cytopore 2
Code produit 11300002 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 g
Conditionnement:
20g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11300002 20 g 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11300002 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17127101
 Article restreint
En stock
Spécification
Description Microsupports Cytopore 2
À utiliser avec (application) Principalement conçu pour être utilisé dans les systèmes de culture en suspension pour la croissance de cellules diploïdes adhérentes nécessitant une charge de surface plus élevée et la production de protéines recombinantes
Traitement de surface Échangeur de DEAE hydrophile, charge positive
Matériau Cellulose de coton réticulée
Taille des particules (métrique) 230 μm, sphérique
Quantité 20 g