Learn More
CytoScint ES, MP Biomedicals™
Code produit 15712252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
4 x 1 gal
Conditionnement:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15712252 4 x 1 gal 15.14L
15702252 3,78 l (1 gal) 3.79L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15712252 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0188245304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.00€
    668.85€ / 15.14L
    Économisez 34.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Cocktails de scintillation liquide ; CytoScint ES ; MP Biomedical ;4 x 1 gal. ; biodégradable
Spécification
Nom chimique ou matériau Liquid Scintillation Cocktails
Quantité 4 x 1 gal
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CytoScint ES
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylxylethane-PXE,Ethoxylated Nonylphenol, alkyl ethoxylate phosphate ester,alkyl phenol ethoxya