Learn More
Melford Cytosine
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Formule moléculaire : C4H5N3O
Poids moléculaire : 111,1
Numéro CAS : 71-30-7Specifications
Specifications
| CAS | 71-30-7 |
| Formule moléculaire | C4H5N3O |
| Quantité | 500 g |