Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytosine, 98+ %
Code produit 11497766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497766 25 g -
11487766 5 g 5g
11407776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497766 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14731.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Cytosine is a nucleoside used for proteomics research. It is also used as an enzyme substrate or precursor of effector molecules such as cytosine sugars.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cytosine est un nucléoside utilisé pour la recherche en protéomique. Elle est également utilisée comme substrat enzymatique ou précurseur de molécules effectrices telles que les sucres cytosine.
Solubilité
Solution limpide à très légèrement trouble incolore à jaune pâle à 50 mg/ml en 0,5 M HCL.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-30-7
Formule moléculaire C4H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD00006034
Clé InChI OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
CID PubChem 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 2637
Merck Index 14,2795
Informations sur la solubilité Clear to very slightly hazy colorless to faint yellow solution at 50mg/ml in 0.5 M HCL.
Nom IUPAC 6-amino-1H-pyrimidine-2-one
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté ≥98%