Learn More
Cytosine, + de 99 %
Code produit 10134080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10134080 5 g Flacon en verre 5g
10442845 25 g Flacon en verre 25g
15109213 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10134080 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161760050
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-30-7
Formule moléculaire C4H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD00006034
Clé InChI OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
CID PubChem 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24,314
Merck Index 15,2792
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons
Spectrophotométrie 98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis
Nom IUPAC 6-amino-1H-pyrimidine-2-one
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline