Learn More
Chlorhydrate de cytosine β-D-arabinofuranoside, 99 %, cristallin
Code produit 10173294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10173294 1 g Flacon en verre 1g
10021704 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10173294 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    172.65€ / 1g
    Économisez 38.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69-74-9 | Molecular Formula: C9H14ClN3O5 | Molecular Weight: 279.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-74-9
Formule moléculaire C9H14ClN3O5
Poids moléculaire (g/mol) 279.68
Numéro MDL MFCD00012839
Clé InChI KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonyme cytarabine hydrochloride
CID PubChem 134129637
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Point de fusion 197.0°C to 198.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 10, 2778
Rotation spécifique +127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one;chlorhydrate
Poids de la formule 279.67
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.