Learn More
Chlorhydrate de cytosine-β-D-arabinofuranoside, Fisher BioReagents
Code produit 11483064
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11483064 100 mg Verre ambré 100mg
10012954 500 mg Verre ambré 500mg
10696195 5 g Verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483064 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2512100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le chlorhydrate de cytosine-β-D-arabinofuranoside inhibe l‘incorporation de la thymidine marquée dans l‘ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-74-9
Formule moléculaire C9H14ClN3O5
Poids moléculaire (g/mol) 279.68
Numéro MDL MFCD00012839
Clé InChI KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Synonyme cytarabine hydrochloride
CID PubChem 134129637
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Point de fusion 197°C
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 100 mg
Poids de la formule 279.7
Forme physique Powder or Solid
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.