Learn More
Cytosine, MedChemExpress
Code produit 16431248
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431248 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431248 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI0626
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine
CAS 71-30-7
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H5N3O
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (150.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=CC(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism