Learn More
Cytosine, TRC
Code produit 30137910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137910 5 g 5g
30133857 10 g 10g
17968394 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9989505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-30-7
Formule moléculaire C4 H5 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Synonyme 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino- (9CI), Cytosine (8CI), 6-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-1H-pyrimidin-2-one, 4-Amino-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxypyrimidine, 4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine, 4-Aminouracil, Cytosines, Cytosinimine, NSC 27787, 4-Aminopyrimidin-2(1H)-one, Cytosine, Gemcitabine Hydrochloride Imp. A (EP), Lamivudine Imp. E (EP)
Nom IUPAC 4-amino-1H-pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cytosine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
Poids de la formule 111.0433
Pourcentage de pureté >95%