Description
- Elle permet de traiter 12 échantillons en une fois
- Accepte tous les protocoles des modèles Cytospin 1, 2 et 3
- La nouvelle conception du mécanisme de déverrouillage permet une ouverture et une fermeture d’une seule main
- La fenêtre en polycarbonate permet de voir le rotor étanche pendant le fonctionnement
- Protège les composants mécaniques et électroniques contre les dommages dus aux déversements accidentels de liquides
- Conçue pour simplifier la désinfection
- Satisfait aux normes de sécurité les plus strictes comme la norme IEC 61010
Protège les utilisateurs et les échantillons
- Permet de charger le rotor étanche sous une hotte microbiologique pour une sécurité maximale
- Équipée d’un couvercle en plastique à verrouillage automatique
- Ne fonctionne que si le couvercle est verrouillé, et le maintient verrouillé pendant le cycle de rotation
- Comprend des chambres à échantillons jetables avec bouchons et un panneau de commande se nettoyant d’un simple coup de chiffon
- Elle est dotée d’une alarme sonore qui retentit dans les cas suivants : la cytocentrifugeuse est en déséquilibre ou hors des limites de vitesse tolérées, ou encore lorsque le couvercle n’est pas correctement fermé
- Utilise des alarmes de sécurité des spécimens à des intervalles d’une minute pour rappeler aux utilisateurs de retirer les échantillons afin d’éviter le dessèchement de l’air et pour garantir des résultats homogènes
Offre une excellente présentation
- La cytocentrifugeuse dépose les cellules sur une zone bien définie d’une lame de verre et permet l’absorption du liquide résiduel sur la carte filtre de la chambre à échantillons
- La cytocentrifugation offre également l’avantage d’aplanir les cellules pour une excellente présentation des noyaux
- Pendant le cycle, la force centrifuge de l’instrument fait basculer la chambre Shandon™ Cytofunnel™ à la verticale et dépose les cellules en un point précis de la lame, offrant à tous les types de cellule une présentation homogène
- En position de chargement ou à l’arrêt, la caractéristique de basculement réduit la perte de cellules en empêchant le liquide résiduel d’entrer en contact avec la lame préparée
Offre des commandes simples et précises
- La carte de programmation extractible peut enregistrer jusqu’à neuf programmes, ce qui permet un rappel rapide et pratique
- La mise en mémoire protégée des programmes permet d’enregistrer 23 routines qui peuvent ensuite être rappelées instantanément et sont par ailleurs sauvegardées en cas de coupure de courant
- Un clavier doté du programme Easy-touch facilite l’utilisation des touches et permet une programmation intuitive
- L’écran Speed (Vitesse) affiche les vitesses de centrifugation programmées de 200 à 2000 tr / min
- Trois boutons de commande d’accélération offrent à l’opérateur une plus grande souplesse pour protéger les échantillons fragiles
- L’écran Time (Temps) affiche le temps de centrifugation programmé et le temps restant de 1 à 99 minutes
- La fonction de commande a un mode d’économie d’énergie en mode veille ; les affichages sont également activés et désactivés par la touche de mode veille
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x P x H) :
- Avec couvercle fermé : 40,5 × 24 × 62 cm (16 × 9,5 × 24,5 po)
- Avec couvercle ouvert : 40,5 × 62,5 × 62 cm (16 × 25 × 24,5 po)
Alimentation requise : 100/240 VAC, 50/60 Hz, 1 Ph, 150 VA max.
Specifications
Specifications
| Description | Cytocentrifugeuse (unité uniquement) |
| Hauteur (impériale) extérieure | 25 po |
| Hauteur (métrique) extérieure | 9,5 cm |
| Longueur (impériale) extérieure | 24,5 po |
| Largeur (impériale) extérieure | 16 po |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (H x l x P) | 9,5 × 40,5 × 62 cm (25 × 16 × 24,5 po) |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de démarrage Cytospin™ 4 |
| Poids net | 12 kg (26,5 lb) |
| Gamme de produits | Cytospin |
| Show More |