Learn More
Epredia™ Kit de démarrage Cytospin™ 4 Cytofunnel™
Code produit 12097139 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de démarrage EZ Cytofunnel
Kit de démarrage d’entonnoir clipsé EZ
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12097139 Kit de démarrage EZ Cytofunnel 1 pièce
12017159 Kit de démarrage d’entonnoir clipsé EZ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12097139 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A78710013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00€
    664.03€ / 1 pièces
    Économisez 275.97€
    29% de réduction
 Article restreint
En stock
Kit de démarrage accessoire pour la Epredia™ Cytospin™ 4 cytocentrifuge. (La centrifugeuse est vendue séparément, Cat. Non. A78300003)
Le kit de démarrage Cytofunnel fournit tout ce qui est nécessaire aux nouveaux utilisateurs de CytoSpin 4.
Disponibles en option Cytofunnel clipsé standard et EZ Cytofunnel :
  • Kit de démarrage Cytofunnel clipsé
    • Inclut : 50 Cytofunnels simples blancs, 25 Cytofunnels doubles, Cytoslides, 12 Cytoclips
  • Kit de démarrage EZ Cytofunnel
    • Inclut : 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Cytofunnels simples blancs, 20 EZ Cytofunnels doubles et Cytoslides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytocentrifugeuse CytoSpin™ 4
Gamme de produits Cytospine
Frequency 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Type de produit Kit de démarrage EZ Cytofunnel